Pentilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
A11674.14 A11674.22 A11674.36
A11674.14EA 36.2 EUR
A11674.14 A11674.22 A11674.36
Pentilamina 98%
Pentilamina
Purity: 98% CAS No.: 110-58-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4NH2 Formula Weight: 87.17 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Amine-like Melting Point: -55° Boiling Point: 103-105° Beilstein Reference: 505953 Merck Reference: 14,598 UN No.: 1106 MDL No.: MFCD00008236
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
MW: 87.16 g/mol
Pto. Ebullición: 103…105 °C
Pto. de fusión: –55 °C
Densidad: 0.751
Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008236
Núm. CAS: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,00602