Propilamina 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Aminopropano
220610010 220610500 220615000 220610025
ACRO220610010EA 72.9 EUR
ACRO220610010 ACRO220610500 ACRO220615000 ACRO220610025
Propilamina 99+%, extra puro
Propilamina
Formula: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59,11 g/mol
Pto. Ebullición: 48 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,719 g/cm³
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008205
Núm. CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,08028
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA