Propilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Aminopropano
A11606.0F
A11606.AP
A11606.0FEA
115
EUR
A11606.0F
A11606.AP
Propilamina 98%
Propilamina
Purity: 98%
CAS No.: 107-10-8
Molecular Formula: CH3CH2CH2NH2
Formula Weight: 59.11
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.389
Odour: Amine-like
pH: 12.6
Melting Point: -83°
Boiling Point: 48-49°
Beilstein Reference: 1098243
Merck Reference: 14,7843
UN No.: 1277
MDL No.: MFCD00008205
Formula:
H₃CCH₂CH₂NH₂ MW: 59,11 g/mol Pto. Ebullición: 48…49 °C Pto. de fusión: –83 °C Densidad: 0,719 Pto. de inflamación: –12 °C (10 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008205 Núm. CAS: 107-10-8 EINECS: 203-462-3 UN: 1277 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7843 |