Propilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 1-Aminopropano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
8.07477.0100EA 36 EUR
8.07477.0100 8.07477.0500 8.07477.1000 8.07477.9040
Propilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Propilamina
Formula: H₃CCH₂CH₂NH₂
MW: 59.11 g/mol
Pto. Ebullición: 48
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0.7175 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008205
Núm. CAS: 107-10-8
EINECS: 203-462-3
UN: 1277
ADR: 3 (8) II
Índice Merck: 12,08028
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -83 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 48 - 50 °C
Vapor Pressure 330 hPa (20 °C)
Flash Point -30 °C
Refractive Index 1.389 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 13.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 325 °C