Isopropilamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopropano
148920010 148920025 148920250 148920100
ACRO148920010EA 54.1 EUR
ACRO148920010 ACRO148920025 ACRO148920250 ACRO148920100
Isopropilamina 99%
Isopropilamina
Formula: C₃H₉N
Pto. Ebullición: 33…34 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008082
Núm. CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Índice Merck: 13,05229
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3725 to 1.3755 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA