(±)-sec-Butilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
A13014.0F A13014.AP
A13014.0FEA 182 EUR
A13014.0F A13014.AP
(±)-sec-Butilamina 98%
(±)-sec-Butilamina
Purity: 98% CAS No.: 13952-84-6 Molecular Formula: C4H11N Formula Weight: 73.14 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.3930 Odour: Amine-like pH: 12.5 Melting Point: -104° Boiling Point: 63-64° Beilstein Reference: 1361345 Merck Reference: 14,1544 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008094
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73.14 g/mol
Pto. Ebullición: 63…64 °C
Pto. de fusión: –104 °C
Densidad: 0.722
Pto. de inflamación: –19 °C (–2 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008094
Núm. CAS: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2733
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,01579