Isopropilamina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopropano
A15044.0F A15044.AE A15044.AP
A15044.0FEA 111 EUR
A15044.0F A15044.AE A15044.AP
Isopropilamina ≥99%
Isopropilamina
Purity: 99+% CAS No.: 75-31-0 Molecular Formula: C3H9N Formula Weight: 59.11 Flash Point: -32°(-25°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.691 Refractive Index: 1.3750 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Amine-like Melting Point: -101° Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 605259 Merck Reference: 14,5209 UN No.: 1221 MDL No.: MFCD00008082
Formula: C₃H₉N
Pto. Ebullición: 33…34 °C
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 0,691
Pto. de inflamación: –32 °C (–25 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008082
Núm. CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,5209