Isopropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2-Aminopropano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07476.0100 8.07476.1000 8.07476.2500
8.07476.0100EA 36.4 EUR
8.07476.0100 8.07476.1000 8.07476.2500
Isopropilamina para síntesis, Sigma-Aldrich®
Isopropilamina
Formula: C₃H₉N
Pto. Ebullición: 32,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008082
Núm. CAS: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3 (8),I
Índice Merck: 13,05229
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point -101 °C
Molar Mass 59.11 g/mol
Boiling Point 31 - 33 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 632 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.3746 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 10.4 %(V)
Density 0.69 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (700 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid