1-Etilpropilamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L02250.14 L02250.22 L02250.06
L02250.14EA 113 EUR
L02250.14 L02250.22 L02250.06
1-Etilpropilamina 98%
1-Etilpropilamina
Formula: C₅H₁₃N
Pto. Ebullición: 89…91 °C
Densidad: 0,748
Pto. de inflamación: 2 °C (35 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008096
Núm. CAS: 616-24-0
EINECS: 210-471-6
UN: 1106
ADR: 3,II