1-Nitropropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11975.22
A11975.30
A11975.36
A11975.22EA
28.9
EUR
A11975.22
A11975.30
A11975.36
1-Nitropropano ≥98%
1-Nitropropano
Purity: 98%
CAS No.: 108-03-2
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4020
Odour: Unpleasant
Melting Point: -108°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 506236
Merck Reference: 14,6627
UN No.: 2608
MDL No.: MFCD00007407
Formula:
C₃H₇NO₂ MW: 89.09 g/mol Pto. Ebullición: 131…132 °C Pto. de fusión: –108 °C Densidad: 0.998 Pto. de inflamación: 34 °C (93 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007407 Núm. CAS: 108-03-2 EINECS: 203-544-9 UN: 2608 ADR: 3 III Índice Merck: 12,06724 |