1-Nitropropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06851.0250 8.06851.1000
8.06851.0250EA 45.6 EUR
8.06851.0250 8.06851.1000
1-Nitropropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Nitropropano
Formula: C₃H₇NO₂
Pto. Ebullición: 131 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0,9934 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007407
Núm. CAS: 108-03-2
EINECS: 203-544-9
UN: 2608
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06724
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 14 g/l (20 °C)
Melting Point -108 °C
Molar Mass 89.09 g/mol
Boiling Point 131 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7.6 hPa (20 °C)
Flash Point 36 °C
Refractive Index 1.4016 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.2 - 11.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (0.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C