Éter dietílico, anhidro ≥99% estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
Purity: 99% min
CAS No.: 60-29-7
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: -45°(-49°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.713
Refractive Index: 1.3525
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -116°
Boiling Point: 34.6°
Merck Reference: 14,3806
UN No.: 1155
MDL No.: MFCD00011646
Formula:
(CH₃CH₂)₂O Pto. Ebullición: 34,6 °C Pto. de fusión: –116 °C Densidad: 0,713 Pto. de inflamación: –45 °C (–49 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011646 Núm. CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I IR: 01-2119535785-29 Índice Merck: 14,3806 |