Éter dietílico estabilizado, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxidietano, Dietil éter, 2,2'-Oxibisetano
8401.1000EA 73 EUR
8401.1000 8401.5000
Éter dietílico estabilizado, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 35
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (by GC) min. 99.5 %
Alcohol (C2H5OH) max. 0.01 %
Carbonyl Compounds (as HCHO) max. 0.001 %
Color (APHA) max. 10
Density (g/ml) at 20°C 0.712 - 0.714
Foreign Odor passes test
Peroxide (as H2O2) max. 3 ppm
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1