Éter dietílico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 5 - 10 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ500
1.00926.1000
1.00926.6025
1.00926.1000EA
116
EUR
1.00926.1000
1.00926.6025
Éter dietílico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Éter dietílico
Formula:
(CH₃CH₂)₂O Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –123 °C Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011646 Núm. CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I IR: 01-2119535785-29 Índice Merck: 12,03852 |
|
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | ≥ 99.5 % |
Identity (IR) | conforms |
Acidic substances | conforms |
Density (d 20 °C/20 °C) | 0.714 - 0.716 |
Boiling point (lower value) | ≥ 34.0 °C |
Boiling point (upper value) | ≤ 35.0 °C |
Foreign odor | conforms |
Aldehydes | conforms |
Peroxides | conforms |
Residual solvents (ICH Q3C) | excluded by production process |
Evaporation residue | ≤ 20 mg/l |
Water | ≤ 0.20 % |
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*). |
|
Stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT). | |
Conforms to Ph Eur, BP |