Éter dietílico, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxibisetano2,2'-OxidietanoDietil éter
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07026.2500EA 144 EUR
1.07026.2500
Éter dietílico, EMPARTA® ACS para análisis, Supelco®
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg