Éter dietílico ≥99% estabilizado, GPR RECTAPUR® exento de peróxidos
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxibisetano2,2'-OxidietanoDietil éter
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol 4-7 ppm
23806.328EA 78.5 EUR
23806.328
Éter dietílico ≥99% estabilizado, GPR RECTAPUR® exento de peróxidos
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Assay (Ionol/BHT) 4 - 10 ppm
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 0.2 %