Éter dietílico estabilizado, TECHNICAL, rectificado
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2'-Oxibisetano
, 2,2'-Oxidietano
, Dietil éter
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol 4-10 ppm
23807.366EA
114
EUR
23807.366
23807.550
23807.468
Éter dietílico estabilizado, TECHNICAL, rectificado
Éter dietílico
Formula:
(CH₃CH₂)₂O MW: 74,12 g/mol Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –123 °C Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011646 Núm. CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I IR: 01-2119535785-29 Índice Merck: 12,03852 |
Resultados test especificaciones
Identificación | Pasa test |