Éter dietílico ≥99.7% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxidietano, Dietil éter, 2,2'-Oxibisetano
Estabilización: 4-10 ppm estabilizado con BHT/Ionol
23811.292EA 61 EUR
23811.292 23811.361 23811.326 23811.463 23811.550
Éter dietílico ≥99.7% estabilizado, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 35
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.7 %
Assay (Ionol/BHT) 4.0 - 10.0 ppm
Aldehydes Not detected by GC
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 34 - 35 °C
Colouration Max. 10 APHA
Relative density 0.714 - 0.715
Substances coloured by H2SO4 Max. 10 APHA
Acetone Max. 10 ppm
Aldehydes + ketones (as HCHO) Max. 5 ppm
Carbonyl compounds (as HCHO) Max. 10 ppm
Ethanol Max. 0.05 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Methanol Max. 0.02 %
Peroxides (as H2O2) Max. 0.15 ppm
Water Max. 300 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test