Éter dietílico ≥99.5% estabilizado, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxibisetano2,2'-OxidietanoDietil éter
Estabilización: estabilizado con etanol < 1%
Filtrado por 0,2 µm. Acondicionado en nitrógeno.
83659.320EA 90.6 EUR
83659.320
Éter dietílico ≥99.5% estabilizado, PESTINORM® para análisis de residuos de pesticidas
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (sobre sustancia anhidra) Min. 99,50 %
Residuo de evaporación Max. 5 ppm
Agua Max. 0,0200 %
Análisis de pesticidas (Lindano/ECD) Max. 5 ng/l