Éter dietílico, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: 2,2'-Oxidietano, Dietil éter, 2,2'-Oxibisetano
M-Clarity™ quality level = MQ100
91238-10ML-F 91238-1ML-F
91238-10ML-FEA 327 EUR
91238-10ML-F 91238-1ML-F
Éter dietílico, Supelco®
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –123 °C
Densidad: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
IR: 01-2119535785-29
Índice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=faf068829523a07f310982c44561665679ee7458&vid=2bb70f3aed5d0a2aeb472dc109d7c03fc739c6c0&prid=web&clid=SAPDAM