Acetona-dimetilacetal 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
115630010 115635000 115630025 115630100
ACRO115630010EA 128 EUR
ACRO115630010 ACRO115635000 ACRO115630025 ACRO115630100
Acetona-dimetilacetal 98+%
Acetona-dimetilacetal
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 0,84 g/cm³
Pto. de inflamación: –5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008479
Núm. CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 3271
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %