Acetona-dimetilacetal ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,2-Dimetoxipropano
A13810.0F
A13810.AE
A13810.AP
A13810.PI
A13810.0FEA
234
EUR
A13810.0F
A13810.AE
A13810.AP
A13810.PI
Acetona-dimetilacetal ≥98%
Acetona-dimetilacetal
Purity: 98%
CAS No.: 77-76-9
Molecular Formula: (CH3O)2C(CH3)2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: -11°(12°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.848
Refractive Index: 1.3780
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -47°
Boiling Point: 79-81°
Beilstein Reference: 635678
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008479
Formula:
C₅H₁₂O₂ MW: 104.15 g/mol Pto. Ebullición: 79…81 °C Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0.848 Pto. de inflamación: –11 °C (–12 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008479 Núm. CAS: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 3271 ADR: 3 II |