Acetona-dimetilacetal para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02936.0100
8.02936.0500
8.02936.1000
8.02936.0100EA
45.3
EUR
8.02936.0100
8.02936.0500
8.02936.1000
Acetona-dimetilacetal para síntesis, Sigma-Aldrich®
Acetona-dimetilacetal
Para obtener más detalles sobre las especificaciones y los posibles riesgos, visite www.vwr.com o consulte los catálogos de productos químicos de VWR.
Formula:
C₅H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 83 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –47 °C Densidad: 0,845 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –5 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008479 Núm. CAS: 77-76-9 EINECS: 201-056-0 UN: 1993 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Solubility | 180 g/l (20 °C) |
Melting Point | -47 °C |
Molar Mass | 104.15 g/mol |
Boiling Point | 80 °C |
Vapor Pressure | 60 hPa (16 °C) |
Flash Point | -10 °C |
Refractive Index | 1.378 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 6 - 31 %(V) |
Density | 0.85 g/cm3 (20 °C) |