Formaldehído dietilacetal 99% estabilizado, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Etilal, Dietoximetano
296450050 296455000
ACRO296450050EA 27.3 EUR
ACRO296450050 ACRO296455000
Formaldehído dietilacetal 99% estabilizado, puro
Formaldehído dietilacetal
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Pto. Ebullición: 88
Pto. de fusión: –66.5 °C
Densidad: 0.831 g/cm³
Pto. de inflamación: –5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009246
Núm. CAS: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3720 to 1.3760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm (BHT)
Peroxides ≤10 ppm