Formaldehído dimetilacetal 99.5+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Formal, Dimetoximetano, Metilal
115560010 115560025 115560250
ACRO115560010EA 77.1 EUR
ACRO115560010 ACRO115560025 ACRO115560250
Formaldehído dimetilacetal 99.5+%
Formaldehído dimetilacetal
Formula: CH₂(OCH₃)₂
MW: 76,1 g/mol
Pto. Ebullición: 41…42 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –105 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008495
Núm. CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3525 to 1.3545 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
GC ≥99.50 %