Formaldehído dimetilacetal ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Formal, Dimetoximetano, Metilal
A12055.0F
A12055.AE
A12055.AP
A12055.0FEA
104
EUR
A12055.0F
A12055.AE
A12055.AP
Formaldehído dimetilacetal ≥98%
Formaldehído dimetilacetal
Purity: 98%
CAS No.: 109-87-5
Molecular Formula: C3H8O2
Formula Weight: 76.10
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3545
Melting Point: -105°
Boiling Point: 41-42°
Beilstein Reference: 1697025
Merck Reference: 14,6012
UN No.: 1234
MDL No.: MFCD00008495
Formula:
CH₂(OCH₃)₂ MW: 76,1 g/mol Pto. Ebullición: 41…42 °C Pto. de fusión: –105 °C Densidad: 0,863 Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008495 Núm. CAS: 109-87-5 EINECS: 203-714-2 UN: 1234 ADR: 3,II Índice Merck: 14,6012 |