Formaldehído dimetilacetal para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06017.1000 8.06017.2500
8.06017.1000EA 48.6 EUR
8.06017.1000 8.06017.2500
Formaldehído dimetilacetal para síntesis, Sigma-Aldrich®
Formaldehído dimetilacetal
Formula: CH₂(OCH₃)₂
Pto. Ebullición: 42 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –105 °C
Densidad: 0,821 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008495
Núm. CAS: 109-87-5
EINECS: 203-714-2
UN: 1234
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,06093
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7dc068e2803e769f0f748f5152cbff2cbfe69fc&vid=eae965f4719d855b0e2585391d097f07b53b9067&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -105 °C
Molar Mass 76.11 g/mol
Boiling Point 42.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 440 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.3541 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 17.6 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 235 °C