1-Butanol 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
107690010
107690025
107690250
107690010.EA
51
EUR
107690010.
107690025.
107690250.
1-Butanol 99%, extra puro
1-Butanol
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Pto. Ebullición: 117,6 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,81 g/cm³ Pto. de inflamación: 35 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002964 Núm. CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III IR: 01-2119484630-38 Índice Merck: 13,01539 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |