1-Butanol 99% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol n-butilico, n-Butanol
22925.K2
22925.M1
22925.K2EA
81.4
EUR
22925.K2
22925.M1
1-Butanol 99% para HPLC
1-Butanol
Purity: 99%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: CH3(CH2)3OH
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90 to -89°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74.12 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: –90…–89 °C Densidad: 0.810 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002964 Núm. CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III IR: 01-2119484630-38 Índice Merck: 14,1540 |