1-Butanol 99,0, ultrapure Spectrophotometry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol n-butilico, n-Butanol
32443.K2
32443.K7
32443.M1
32443.K2EA
76.1
EUR
32443.K2
32443.K7
32443.M1
1-Butanol 99,0, ultrapure Spectrophotometry
1-Butanol
Purity: 99.0+%
CAS No.: 71-36-3
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 35°(95°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.810
Refractive Index: 1.3990
Appearance: Colourless
Odour: Alcohol-like
pH: 7
Melting Point: -90°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 969148
Merck Reference: 14,1540
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00002964
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH MW: 74.12 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0.810 Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002964 Núm. CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3 III IR: 01-2119484630-38 Índice Merck: 14,1540 |