1-Butanol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
L13171.AE L13171.AU L13171.0F
L13171.AEEA 29 EUR
L13171.AE L13171.AU L13171.0F
1-Butanol ≥99%
1-Butanol
Purity: 99% CAS No.: 71-36-3 Molecular Formula: CH3(CH2)3OH Formula Weight: 74.12 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.3990 Odour: Alcohol-like pH: 7 Melting Point: -90 to -89° Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 969148 Merck Reference: 14,1540 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00002964
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Pto. Ebullición: 117…118 °C
Pto. de fusión: –90…–89 °C
Densidad: 0,810
Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 14,1540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM