1-Butanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
8017.2500EA 151 EUR
8017.2500 8017.1000 8017.9025
1-Butanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 117,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.4 %
Aldehydes passes test
Butyl Ether (by GC) max. 0.2 %
Carbonyl Compounds (as butyraldehyde) max. 0.01 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0008
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1