1-Butanol, EMPROVE® ESSENTIAL NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1.00988.1000EA 135 EUR
1.00988.1000 1.00988.2500 1.00988.6025
1-Butanol, EMPROVE® ESSENTIAL NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 117,6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM