1-Butanol, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
MQ100
1.01988.1000 1.01988.2500
1.01988.1000EA 200 EUR
1.01988.1000 1.01988.2500
1-Butanol, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 117.6
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM