1-Butanol, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol n-butilico, n-Butanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01990.1000
1.01990.2500
1.01990.1000EA
47.7
EUR
1.01990.1000
1.01990.2500
1-Butanol, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
1-Butanol
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formula:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Pto. Ebullición: 117,6 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,812 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002964 Núm. CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 UN: 1120 ADR: 3,III IR: 01-2119484630-38 Índice Merck: 13,01539 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 77 g/l (20 °C) |
Melting Point | -89 °C |
Molar Mass | 74.12 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 6.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 34 °C |
Refractive Index | 1.3993 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 11.3 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (70 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 340 °C |
Evaporation number | 33 |