1-Butanol 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol n-butilico, n-Butanol
20810.298EA 74.3 EUR
20810.298 20810.323 20810.460
1-Butanol 99,5, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
1-Butanol
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 117.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –89 °C
Densidad: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002964
Núm. CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3 III
IR: 01-2119484630-38
Índice Merck: 13,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9395eeb6150a74222da52460f53cedeccd93442&vid=fd8352a556914c5be7213c576355a88e130d1a7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 117 - 119 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.807 - 0.812
Density (20/20) 0.808 - 0.813
Aldehydes + ketones (as C3H7CHO) Max. 0.01 %
Butan-2-ol Max. 0.05 %
Dibutyl ether Max. 0.2 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test