1-Decanol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
165760010 165760025 165760100
ACRO165760010EA 67.2 EUR
ACRO165760010 ACRO165760025 ACRO165760100
1-Decanol 98+%
1-Decanol
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Pto. Ebullición: 220…240 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,829 g/cm³
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004747
Núm. CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,02875
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm