1-Decanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol decílico primario
A17288.0F
A17288.AP
A17288.0FEA
91.9
EUR
A17288.0F
A17288.AP
1-Decanol ≥98%
1-Decanol
Purity: 98+%
CAS No.: 112-30-1
Molecular Formula: C10H22O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.828
Refractive Index: 1.4370
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: 6°
Boiling Point: 230-232°
Solubility: Soluble in alcohol, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 1735221
Merck Reference: 14,2855
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004747
Formula:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH MW: 158.28 g/mol Pto. Ebullición: 230…232 °C Pto. de fusión: 6 °C Densidad: 0.828 Pto. de inflamación: 82 °C (179 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004747 Núm. CAS: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9 III Índice Merck: 13,02875 |