1-Decanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol decílico primario
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03463.0100
8.03463.1000
8.03463.9026
8.03463.0100EA
42.9
EUR
8.03463.0100
8.03463.1000
8.03463.9026
1-Decanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Decanol
Formula:
H₃C(CH₂)₈CH₂OH Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 7 °C Densidad: 0,82634 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004747 Núm. CAS: 112-30-1 EINECS: 203-956-9 UN: 3082 ADR: 9,III Índice Merck: 13,02875 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.037 g/l (25 °C) |
Melting Point | 5 - 7 °C |
Molar Mass | 158.28 g/mol |
Boiling Point | 220 - 235 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 95 °C DIN 51758 |
Refractive Index | 1.4372 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 5.7 %(V) |
Density | 0.8 g/cm3 (20 °C) DIN 51757 |
Ignition Point | 255 °C |
Synonyms | Capric alcohol, Decyl alcohol |
Hill Formula | C10H22O |
Chemical Formula | CH3(CH2)9OH |