1-Dodecanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
155450010 155455000 155450100 155450050
ACRO155450010EA 91.5 EUR
ACRO155450010 ACRO155455000 ACRO155450100 ACRO155450050
1-Dodecanol 98%
1-Dodecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Pto. Ebullición: 258…265 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 22…27 °C
Densidad: 0,835 g/cm³
Pto. de inflamación: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004753
Núm. CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03439
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Liquid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure