1-Dodecanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
A12228.0B
A12228.0I
A12228.30
A12228.0BEA
68.6
EUR
A12228.0B
A12228.0I
A12228.30
1-Dodecanol ≥98%
1-Dodecanol
Purity: 98%
CAS No.: 112-53-8
Molecular Formula: C12H26O
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 127°(260°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.830
Refractive Index: 1.4430
Appearance: White
Odour: Alcohol-like
Melting Point: 24-27°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1738860
Merck Reference: 14,3405
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004753
Formula:
H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH Pto. Ebullición: 258…260 °C Pto. de fusión: 24…27 °C Densidad: 0,830 Pto. de inflamación: 127 °C (260 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004753 Núm. CAS: 112-53-8 EINECS: 203-982-0 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,3405 |