1-Dodecanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Undecyl carbinol, 1-Dodecyl alcohol, 1-Hydroxy dodecane, Lauryl alcohol, Dodecyl Alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03462.0100 8.03462.1000
8.03462.0100EA 34.1 EUR
8.03462.0100 8.03462.1000
1-Dodecanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Dodecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂OH
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 22…24 °C
Densidad: 0,81976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004753
Núm. CAS: 112-53-8
EINECS: 203-982-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03439
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 21-24°C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material