1-Eicosanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-Eicosanol
215460050 215460250
ACRO215460050EA 67.6 EUR
ACRO215460050 ACRO215460250
1-Eicosanol 98%
1-Eicosanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
MW: 298,55 g/mol
Pto. Ebullición: 309 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 64…66 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (21 °C)
Pto. de inflamación: 194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002938
Núm. CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or pellets and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %