1-Eicosanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08807.14 L08807.22
L08807.14EA 30.6 EUR
L08807.14 L08807.22
1-Eicosanol 96%
1-Eicosanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH
Pto. Ebullición: 220…225 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 62…66 °C
Densidad: 0,841
Pto. de inflamación: 195 °C (383 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002938
Núm. CAS: 629-96-9
EINECS: 211-119-4