1-Heptanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
120360010 120362500 120360025
ACRO120360010EA 62.3 EUR
ACRO120360010 ACRO120362500 ACRO120360025
1-Heptanol 98%
1-Heptanol
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 176 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,8219 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002986
Núm. CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Índice Merck: 13,04681
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Bromine number ≤0.1 g Br/100 g
Acid number ≤0.5 mg KOH/g