1-Heptanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptyl alcohol
A12793.0F
A12793.AE
A12793.AP
A12793.0FEA
108
EUR
A12793.0F
A12793.AE
A12793.AP
1-Heptanol ≥99%
1-Heptanol
Purity: 99%
CAS No.: 111-70-6
Molecular Formula: C7H16O
Formula Weight: 116.20
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.820
Refractive Index: 1.4240
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1731686
Merck Reference: 14,4661
MDL No.: MFCD00002986
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₂OH Pto. Ebullición: 175…176 °C Pto. de fusión: –34 °C Densidad: 0,820 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002986 Núm. CAS: 111-70-6 EINECS: 203-897-9 Índice Merck: 14,4661 |