1-Heptanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Heptyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20624.0500 8.20624.1000
8.20624.0500EA 63 EUR
8.20624.0500 8.20624.1000
1-Heptanol para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Heptanol
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₂OH
Pto. Ebullición: 176 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002986
Núm. CAS: 111-70-6
EINECS: 203-897-9
Índice Merck: 13,04681
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1 g/l (18 °C)
Melting Point -35 °C
Molar Mass 116.2 g/mol
Boiling Point 176 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4242 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C