1-Hexadecanol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
120480010 120480025 120480100
ACRO120480010EA 57 EUR
ACRO120480010 ACRO120480025 ACRO120480100
1-Hexadecanol 96%
1-Hexadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Pto. Ebullición: 344 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 47…50 °C
Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004760
Núm. CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Índice Merck: 13,02037
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or flakes or pellets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %