1-Hexadecanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Alcohol cetílico, Alcohol palmitílico
A11180.0E
A11180.36
A11180.0EEA
108
EUR
A11180.0E
A11180.36
1-Hexadecanol ≥98%
1-Hexadecanol
Purity: 98%
CAS No.: 36653-82-4
Molecular Formula: CH3(CH2)15OH
Formula Weight: 242.45
Flash Point: 135°(275°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.817
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 190°/15mm
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1748475
Merck Reference: 14,2028
MDL No.: MFCD00004760
Formula:
H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH MW: 242.45 g/mol Pto. Ebullición: 190 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 47…51 °C Densidad: 0.817 Pto. de inflamación: 135 °C (275 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004760 Núm. CAS: 36653-82-4 EINECS: 253-149-0 Índice Merck: 13,02037 |