1-Hexadecanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Alcohol cetílico, Alcohol palmitílico
M-Clarity™ quality level = MQ100
68824-1G-F 68824-5G-F
68824-1G-FEA 44.6 EUR
68824-1G-F 68824-5G-F
1-Hexadecanol, Supelco®
1-Hexadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
MW: 242.45 g/mol
Pto. Ebullición: 305…330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 46…52 °C
Densidad: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004760
Núm. CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Índice Merck: 13,02037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=312168fe09f9ca583272caef61893dd12135e671&vid=2aef5737e38183e9f1edead08676605ffe9e7e2e&prid=web&clid=SAPDAM